SAB1409354
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 3A1, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
ATX1, HAH1, MGC138453, MGC138455
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A1, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen 33.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATOX1(475)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
WGK 3