SAB1404121
Monoclonal Anti-NFATC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A4, ascites fluid
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A4, monoclonal
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NFATC2(4773)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
HYSPTNQQLRCGSHQEFQHIMYCENFAPGTTRPGPPPVSQGQRLSPGSYPTVIQQQNATSQRAAKNGPPVSDQKEVLPAGVTIKQEQNLDQTYLDDELIDTRLSWIQNIL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)