SAB1403877
Monoclonal Anti-GP1BA antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BSS, CD42B, CD42b-alpha, GP1B, MGC34595
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GP1BA(2811)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ICEVSKVASHLEVNCDKRNLTALPPDLPKDTTILHLSENLLYTFSLATLMPYTRLTQLNLDRCELTKLQVDGTLPVLGTLDLSHNQLQSLPLLGQTLPALTVLDVPFNRL
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1