SAB1403875
Monoclonal Anti-GNRH1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C2, ascites fluid
Sinonimo/i:
GNRH, GRH, LHRH, LNRH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
PM
antigen ~33.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNRH1(2796)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
QHWSYGLRPGGKRDAENLIDSFQEIVKEVGQLAETQRFECTTHQPRSPLRDLKGALESLIEEETGQKKI
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)