RAB1324
Human CD2 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CD2(914)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)