SAB1403022
Monoclonal Anti-PEX16 antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
PM
antigen ~64.17 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEX16(9409)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEKLRLLGLRYQEYVTRHPAATAQLETAVRGFSYLLAGRFADSHELSELVYSASNLLVLLNDGILRKELRKKLPVSLSQQKLLTWLSVLECVEVFMEMGAAKVWGELGRWLVIALIQLAKAVLRILLLLWFKAGLQTSPPIAPLDRETQAQPPDGDHSPGNHEQSYVGKRSNRVVRTLQNTPSLHSRHWGAPQQREGRQQQHHEELSATPTPLGLQETIAEFLYIARPLLHLLSLGLWGQRSWKPWLLAGVVDVTSLSLLSDRKGLTRRERRELRRRTILLLYYLLRSPFYDRFSEARILFLLQLLADHVPGVGLVTTSQRAASPCLPARPHTQPWSPPAFLPGHP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)