SAB1402832
Monoclonal Anti-L1CAM antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAML1, CD171, HSAS, HSAS1, MASA, MIC5, N-CAML1, S10, SPG1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... L1CAM(3897)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PEEYEGHHVMEPPVITEQSPRRLVVFPTDDISLKCEASGKPEVQFRWTRDGVHFKPKEELGVTVYQSPHSGSFTITGNNSNFAQRFQGIYRCFASNKLGTAMSHEIRLMA
Azioni biochim/fisiol
WGK 1