SAB1402745
Monoclonal Anti-DAB2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DOC-2, DOC2, FLJ26626
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAB2(1601)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QTSSGTLSAFASYFNSKVGIPQENADHDDFDANQLLNKINEPPKPAPRQVSLPVTKSTDNAFENPFFKDSFGSSQASVASSQPVSSEMYRDPFGNPFA
WGK 1