SAB1402736
Monoclonal Anti-CRABP2 antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CRABP-II, RBP6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRABP2(1382)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPNFSGNWKIIRSENFEELLKVLGVNVMLRKIAVAAASKPAVEIKQEGDTFYIKTSTTVRTTEINFKVGEEFEEQTVDGRPCKSLVKWESENKMVCEQKLLKGEGPKTSWTRELTNDGELILTMTADDVVCTRVYVRE
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1