Documenti fondamentali
SAB1401853
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC19A3 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
THTR2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC19A3(80704)
Descrizione generale
SLC19A3 is a member of the reduced folate family of micronutrient transporter genes.[supplied by OMIM
Immunogeno
SLC19A3 (NP_079519.1, 191 a.a. ~ 277 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMPKKSMFFHAKPSREIKKSSSVNPVLEETHEGEAPGCEEQKPTSEILSTSGKLNKGQLNSLKPSNVTVDVFVQWFQDLKECYSSKR