SAB1401724
Monoclonal Anti-SSH1 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ38102, KIAA1298, SSH-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SSH1(54434)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PKSLLLKNSHCDKNPPSTEVVIKEESSPKKDMKPAKDLRLLFSNESEKPTTNSYLMQHQESIIQLQKAGLVRKHTKELERLKSVPADPAPPSRDGPAS
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol