Documenti fondamentali
SAB1401695
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC12523, MGC75018, PRAP, SDR37C1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD17B7(51478)
Categorie correlate
Descrizione generale
The 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme (EC 1.1.1.62) oxidizes or reduces estrogens and androgens in mammals and regulates the biologic potency of these steroids.[supplied by OMIM
Immunogeno
HSD17B7 (NP_057455.1, 1 a.a. ~ 341 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKVVLITGASSGIGLALCKRLLAEDDELHLCLACRNMSKAEAVCAALLASHPTAEVTIVQVDVSNLQSVFRASKELKQRFQRLDCIYLNAGIMPNPQLNIKALFFGLFSRKVIHMFSTAEGLLTQGDKITADGLQEVFETNVFGHFILIRELEPLLCHSDNPSQLIWTSSRSARKSNFSLEDFQHSKGKEPYSSSKYATDLLSVALNRNFNQQGLYSNVACPGTALTNLTYGILPPFIWTLLMPAILLLRFFANAFTLTPYNGTEALVWLFHQKPESLNPLIKYLSATTGFGRNYIMTQKMDLDEDTAEKFYQKLLELEKHIRVTIQKTDNQARLSGSCL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)