SAB1401662
Anti-ANAPC4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
APC4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANAPC4(29945)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLRFPTCFPSFRVVGEKQLPQEIIFLVWSPKRDLIALANTAGEVLLHRLASFHRVWSFPPNENTGKEVTCLAWRPDGKLLAFALADTKKIVLCDVEKPESLHSFSVEAPVSCMHWMEVTVESSVLTSFYNAEDESNLLLPKLPTLPKNYSNTSKIFSEENSDEIIKLLGDVRLNILVLGGSSGFIELYAYGMFKIARVTGIAGTCLALCLSSDLKSLSVVTEVSTNGASEVSYFQLETNLLYSFLPEVTRMARKFTHISALLQYINLSLTCMCEAWEEILMQMDSRLTKFVQEKNTTTSVQDEFMHLLLWGKASAELQTLLMNQLTVKGLKKLGQSIESSYSSIQKLVISHLQSGSESLLYHLSELKGMASWKQKYEPLGLDAAGIEEAITAVGSFILKANELLQVIDSSMKNFKAFFRWLYVAMLRMTEDHVLPELNKMTQKDITFVAEFLTEHFNEAPDLYNRKGKYFNVERVGQYLKDEDDDLVSPPNTEGNQWYDFLQNSSHLKESPLLFPYYPRKSLHFVKRRMENIIDQCLQKPADVIGKSMNQAICIPLYRDTRSEDSTRRLFKFPFLWNNKTSNLHYLLFTILEDSLYKMCILRRHTDISQSVSNGLIAIKFGSFTYATTEKVRRSIYSCLDAQFYDDETVTVVLKDTVGREGRDRLLVQLPLSLVYNSEDSAEYQFTGTYSTRLDEQCSAIPTRTMHFEKHWRLLESMKAQYVAGNGFRKVSCVLSSNLRHVRVFEMDIDDEWELDESSDEEEEASNKPVKIKEEVLSESEAENQQAGAAALAPEIVIKVEKLDPELDS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)