SAB1400335
Monoclonal Anti-LATS1 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-WARTS, Anti-wts
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LATS1(9113)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
PQPIQTVQPSPFPEGTASNVTVMPPVAEAPNYQGPPPPYPKHLLHQNPSVPPYESISKPSKEDQPSLPKEDESEKSYENVDSGDKEKKQITTSPITVRKN
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)