Key Documents
SAB1306733
Sigma-Aldrich
ANTI-LGR5/GPR49 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
G-protein coupled receptor 49, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
99998 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:100-~1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LGR5(8549)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide