SAB1305567
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 8H10D10, crude ascites, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
crude ascites
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8H10D10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
41737 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:5000-1:20000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato