SAB1302099
ANTI-MOUSE CAMKK2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, Camkk2, Kiaa0787
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
64618 Da
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: 1:250-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Camkk2(207565)