SAB1300955
Anti-CYP2R1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CYP2R1, Anti-Cytochrome P450 2R1, Anti-Vitamin D 25-hydroxylase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP2R1(120227)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human CYP2R1.