SAB1300641
Anti-UBE2V1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DJ1185N5.1.3, Anti-TRAF6-regulated IKK activator 1 β Uev1A, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 (Isoform 3, CROC-1A), Ubiquitin carrier protein, Ubiquitin-protein ligase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2V1(7335)
Categorie correlate
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier Q9GZW1 has beenmerged into Q13404. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human UBE2V1.