Key Documents
SAB1105733
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1G2 (6-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-ATP6G, Anti-ATP6G2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G2, Anti-NG38, Anti-VMA10
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP6V1G2(534)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 6-20 of human ATP6V1G2
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK 2