S6390
Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Streptavidin Antibody, Streptavidin Antibody - Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunostaining
- 3D Migration Assay
- assessing phagosomal maturation
- enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- immunoblotting
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?