S6135
Somatostatin 28
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Prosomatostatin
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
PM
3148.56
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Concentrazione
>70% (peptide content)
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: 1 mg/mL, clear, colorless
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCCC(NC(=O)C(C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(C)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(=O)NCC(=O)NC3CSSCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)C(Cc7ccccc7)NC(=O)C(Cc8ccccc8)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC3=O)C(C)O)C(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C137H207N41O39S3/c1-69(154-113(194)82(37-19-22-47-138)159-115(196)85(40-25-50-149-136(145)146)160-118(199)87(44-45-106(188)189)163-116(197)86(41-26-51-150-137(147)148)164-130(211)101-43-27-52-177(101)133(214)72(4)156-114(195)88(46-54-218-7)158-110(191)71(3)155-129(210)100-42-28-53-178(100)134(215)95(61-104(144)186)171-126(207)96(65-180)172-124(205)93(59-102(142)184)165-111(192)70(2)153-112(193)80(141)64-179)109(190)152-63-105(187)157-98-67-219-220-68-99(135(216)217)174-127(208)97(66-181)173-132(213)108(74(6)183)176-125(206)91(57-77-33-15-10-16-34-77)170-131(212)107(73(5)182)175-119(200)84(39-21-24-49-140)161-122(203)92(58-78-62-151-81-36-18-17-35-79(78)81)168-121(202)90(56-76-31-13-9-14-32-76)166-120(201)89(55-75-29-11-8-12-30-75)167-123(204)94(60-103(143)185)169-117(198)83(162-128(98)209)38-20-23-48-139/h8-18,29-36,62,69-74,80,82-101,107-108,151,179-183H,19-28,37-61,63-68,138-141H2,1-7H3,(H2,142,184)(H2,143,185)(H2,144,186)(H,152,190)(H,153,193)(H,154,194)(H,155,210)(H,156,195)(H,157,187)(H,158,191)(H,159,196)(H,160,199)(H,161,203)(H,162,209)(H,163,197)(H,164,211)(H,165,192)(H,166,201)(H,167,204)(H,168,202)(H,169,198)(H,170,212)(H,171,207)(H,172,205)(H,173,213)(H,174,208)(H,175,200)(H,176,206)(H,188,189)(H,216,217)(H4,145,146,149)(H4,147,148,150)
GGYTXJNZMFRSLX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SST(6750)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
The SST gene is mapped to human chromosome 3q27.3. Both SST-14 and SST-28 are cyclic peptide.
Applicazioni
- to study the effects of somatostatin in regulating hepatic growth hormone sensitivity
- to study its effects on insulin-like growth factor-I receptor expression in the gills of Oncorhynchus mykiss (a teleost fish)
- to assess the effects of somatostatinon GH (growth hormone)-stimulated IGF-I (insulin-like growth factor-I) expression
Azioni biochim/fisiol
Anticorpo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?