Documenti fondamentali
S5752
Sigma-Aldrich
Sulfochlorophenol S
>99% purity (TLC), powder
Sinonimo/i:
2,7-Bis(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorophenylazo)-1,8-di-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H14Cl2N4O16S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
789.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Sulfochlorophenol S,
Saggio
>99% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
water: 1 mg/mL, blue
εmax
430 at 566 nm in 0.1 M HCl
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2c(O)c3c(O)c(\N=N\c4cc(Cl)cc(c4O)S([O-])(=O)=O)c(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H14Cl2N4O16S4.4Na/c23-8-3-10(19(29)14(5-8)47(39,40)41)25-27-17-12(45(33,34)35)1-7-2-13(46(36,37)38)18(22(32)16(7)21(17)31)28-26-11-4-9(24)6-15(20(11)30)48(42,43)44;;;;/h1-6,29-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);;;;/q;4*+1/p-4/b27-25+,28-26+;;;;
NCDAELHWVFKWLY-PASCWWRVSA-J
Descrizione generale
Sulfochlorophenol S complexes are made usually in highly acidic solutions. Sulfochlorophenol S sodium calcium salt is used to determine Cu(II) iron in ng/mL level in natural waters.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly sensitive determination of Cu (II) iron in ng/mL level in natural waters using Sulfochlorophenol S
Zhao, et al.
Environmental Monitoring and Assessment, 187(3), 72-72 (2015)
Optical and chromaticity characteristics of rare-earth element complexes of Sulfochlorophenol and Sulfochlorophenol S
Ivanov, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 57(2), 110-117 (2002)