S5313
Anti-Sir2 (AS-16) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SIR2, Anti-SIR2L1, Anti-SIR2alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~110 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:50 using mouse NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using mouse NIH/3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sirt1(93759)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunoprecipitation
- antibody microarray
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2