S5049
Monoclonal Anti-S100A6 antibody produced in mouse
clone CACY-100, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-Calcyclin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CACY-100, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat, bovine, human, pig, goat, lizard, canine
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:4,000 using bovine tongue frozen sections
western blot: suitable using denatured-reduced preparations
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A6(6277)
rat ... S100a6(85247)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?