S4887
D-(+)-Sorbose
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D 36 to 44 °, c = 1% (w/v) in water
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-PYWDMBMJSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?