S4047
Anti-S6 Kinase antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-p70S6k
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
antigen 70 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPS6KB1(6198)
mouse ... Rps6kb1(72508)
rat ... Rps6kb1(83840)
Descrizione generale
Anti-S6 Kinase reacts specifically with S6 kinase (70 kDa) in human, rat and mouse.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)