Documenti fondamentali
07-018-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-chinasi p70 S6 (Thr389)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ribosomal protein S6 kinase, S6K-beta-1, S6K1, p70S6K1, p70 S6K1, p70-S6K1, p70 S6KA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr389)
Informazioni sul gene
human ... RPS6KB1(6198)
Descrizione generale
La chinasi p70 S6 è una proteina citoplasmatica ubiquitaria che viene attivata in risposta a citochine e fattori di crescita, tra cui il fattore di crescita epidermico e il fattore di crescita dei fibroblasti. Si trova a valle della via di segnale PI3K /mTOR ed è fosforilata su più residui: Thr389, Thr229, Thr421, Ser371, Ser404, Ser411, Ser418, e Ser424. I residui Thr389, Ser371 e Ser404 si trovano nel dominio linker, mentre Thr421, Ser411, Ser418 e Ser424 nel dominio autoinibitorio e Thr229 nel dominio catalitico. Questi siti possono andare incontro ad una sequenza gerarchica di fosforilazioni, portando all'attivazione della chinasi p70 S6. La chinasi p70 S6, a sua volta, fosforila la proteina S6 sulla subunità ribosomiale 40S (rpS6) e svolge un ruolo in molteplici processi, tra cui la regolazione delle molecole di mRNA con tratti oligopirimidinici 5’-terminali, la sintesi proteica, la crescita, la proliferazione e la sopravvivenza cellulare. L'attività di questa chinasi è importante anche per il suo coinvolgimento in malattie come il diabete e il cancro e nel processo d′invecchiamento.
Specificità
Altre omologie: proteina chinasi ribosomiale S6 beta-2 (91% di omologia di sequenza).
Questo anticorpo riconosce la porzione C-terminale della proteina chinasi ribosomiale S6 beta-1 (una delle chinasi AGC) fosforilata alla Thr389.
Immunogeno
Epitopo: porzione C-terminale della chinasi AGC
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla porzione C-terminale della proteina chinasi ribosomiale S6 beta-1
fosforilata alla Thr389, appartenente alla famiglia delle chinasi AGC.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
Rivela la fosfo-chinasi p70 S6 (Thr389) utilizzando questo anticorpo anti-fosfo-chinasi p70 S6 (Thr389) convalidato per Western blotting, saggio di inibizione con peptide.
Sottocategoria di ricerca
Chinasi & Fosfatasi
Qualità
Valutata mediante Western blotting (saggio di inibizione con peptide) in lisato di cellule MCF7 e lisato di cellule MCF7 incubate con e senza fosfo-peptide.
Saggio di Western Blotting (inibizione con peptide): questo anticorpo a una concentrazione di 1,0 µg/mL ha permesso di rivelare la chinasi p70 S6 fosforilata alla Thr389 in 10 µg di lisato di cellule MCF7 e in lisato di cellule MCF7 incubate con peptide non fosforilato.
Descrizione del bersaglio
Circa 70 kDa, osservato
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule MCF7
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1