Documenti fondamentali
S2897
SAFC
EX-CELL® Hybri-Max Medium, Protein-Free
with L-glutamine, with MOPS buffer, with sodium bicarbonate, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
Hybridoma Medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
Descrizione
for research or for further manufacturing use
liquid
Sterilità
sterile-filtered
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Formula variabile
Does not require serum or other supplementation.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)