S1450
Anti-Superoxide Dismutase (MnSOD) (DD-17)−Cy3 antibody produced in rabbit
1-2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IPO-B, Anti-Indophenoloxidase B, Anti-MNSOD, Anti-Manganese Superoxide Dismutase 2, Anti-Manganese dependent SOD, Anti-Mitochondrial SOD, Anti-SOD2, Anti-Superoxide dismutase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
1-2 mg/mL
tecniche
direct immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa, rat NRK and mouse 3T3 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD2(6648)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)