S1439
Monoclonal Anti-SERCa2 ATPase antibody produced in mouse
clone IID8
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Sarcoplasmic or Endoplasmic Reticulum Ca2+ ATPase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IID8, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, canine, rat, human, pig, rabbit
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:500
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:5,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP2A2(488)
rat ... Atp2a2(29693)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?