S1314
Monoclonal Anti-SERCa2 ATPase antibody produced in mouse
clone 2A7-A1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-ATP2B, Anti-DAR, Anti-DD, Anti-SERCA2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A7-A1, monoclonal
PM
antigen 110 kDa
contiene
0.05% sodium azide
Reattività contro le specie
guinea pig, human, canine, mouse, rat, rabbit
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP2A2(488)
mouse ... Atp2a2(11938)
rat ... Atp2a2(29693)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2