S1438
Sulindac sulfone
≥94% (HPLC), (solid or powder)
Sinonimo/i:
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfonyl)benzylidene]indene-3-acetic acid
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
(solid or powder)
Colore
, Light Yellow to Dark Yellow
Solubilità
DMSO: >25 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL (warm)
acetone: 5 mg (plus 0.1 ml)
Ideatore
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Stringa SMILE
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C\c3ccc(cc3)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C20H17FO4S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)26(2,24)25)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9+
MVGSNCBCUWPVDA-RQZCQDPDSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?