Documenti fondamentali
RAB0719
Sigma-Aldrich
Human SSSCA1 / Sjoegren Syndrome/Scleroderma Autoantigen 1 ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SSSCA1(10534)
Descrizione generale
The SSSCA1 (Sjoegren syndrome/scleroderma autoantigen 1) gene codes for a cell cycle inhibitor, also called as p27. The SSSCA1 gene is mapped to human chromosome 11q13.1.
The antibody pair provided in this kit recognizes human SSSCA1.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Sjoegren Syndrome Autoantigen 1 is an important cyclin-dependent kinase complexes inhibitor and prevents the G1 to S phase transition during cell cycle. It is regulated by ubiquitin-proteasome. The Sjoegren Syndrome Autoantigen 1 gene expression is downregulated in cancer and indicates poor prognosis.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Expression of CRM1 in human gliomas and its significance in p27 expression and clinical prognosis.
Shen A, et al.
Neurosurgery, 65(1), 153-160 (2009)
Subcellular localization of p27 and prostate cancer recurrence: automated digital microscopy analysis of tissue microarrays.
Ananthanarayanan V, et al.
Human Pathology, 42(6), 873-881 (2011)
Loss of 3p26. 3 is an independent prognostic factor in patients with oral squamous cell carcinoma.
Uchida K, et al.
Oncology Reports, 26(2), 463-469 (2011)