RAB0456
Neurokinin-B EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TAC3(6866)
mouse ... TAC3(21334)
rat ... TAC3(29191)
Descrizione generale
The Neurokinin B Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin B peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogeno
Neurokinin-B, synthetic peptide
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)