RAB0155
Cell-Based ELISA for detecting phospho-EGFR (pTyr845) in cultured cell lines
96 assays
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
impiego
96 assays
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type cultured cells (96 assays)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1965)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
- RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
- RABSTOP1Stop SolutionSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)