Documenti fondamentali
RAB0012
Sigma-Aldrich
Phospho-Akt (pSer473) / pan-Akt ELISA Kit
for detection of human, mouse or rat phospho-akt (pSer473) and pan-akt in cell and tissue lysates
Sinonimo/i:
Akt ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Descrizione generale
The Phospho-Akt (pSer473) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogeno
Akt (pSer473) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human EGFR
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Fatima Maqoud et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-08-22)
The effects of Ca2+-activated K⁺ (BK) channel modulation by Paxilline (PAX) (10-7⁻10-4 M), Iberiotoxin (IbTX) (0.1⁻1 × 10-6 M) and Resveratrol (RESV) (1⁻2 × 10-4 M) on cell cycle and proliferation, AKT1pSer473 phosphorylation, cell diameter, and BK currents were investigated