R95DD
Rhamnolipids
95% (Di-Rhamnolipid dominant)
Sinonimo/i:
Rhamnolipids
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rhamnolipids, 95% (Di-Rhamnolipid dominant),
Origine biologica
Pseudomonas aeruginosa
Livello qualitativo
Stato
solid/granular
Caratteristiche più verdi
Design for Degradation: Greener alternative product characteristics
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for hydrocarbon degradation. For more information see the paper Environmental applications of biosurfacants: recent advances, and the many other articles available at: AGAE Technologies
Applicazioni
Note legali
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)