R9259
Texan™ reagent reservoir for multichannel pipettes
without lid, non-sterile, pack of 100 ea
Sinonimo/i:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific RSV-0175-N10
Capacità
175 mL
applicazioni
clinical testing
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)