R819-500
Rat Brain Endothelial Cell Growth Medium (500 ml)
Sinonimo/i:
Endothelial cell culture medium
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation