R6028
Anti-ROCK-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Rho-kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 160 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μL using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:1,000-1:2,000 using of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ROCK1(6093)
mouse ... Rock1(19877)
rat ... Rock1(81762)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)