Documenti fondamentali
R211-GS
Sigma-Aldrich
Rat Endothelial Cell Growth Supplement (15 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
1 yr
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)