Documenti fondamentali
R1658
Sigma-Aldrich
RS-102221 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-dione hydrochloride hydrate, 8-[5-(2,4-Dimethoxy-5-(4-trifluoromethylphenylsulphonam ido)phenyl-5-oxopentyl]-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31F3N4O7S·HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
649.08 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.COc1cc(OC)c(cc1NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(=O)CCCCN3CCC4(CC3)NC(=O)NC4=O
InChI
1S/C27H31F3N4O7S.ClH.H2O/c1-40-22-16-23(41-2)20(33-42(38,39)18-8-6-17(7-9-18)27(28,29)30)15-19(22)21(35)5-3-4-12-34-13-10-26(11-14-34)24(36)31-25(37)32-26;;/h6-9,15-16,33H,3-5,10-14H2,1-2H3,(H2,31,32,36,37);1H;1H2
IGACJTZTAQBWKN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
RS-102221 is a selective, high affinity 5-HT2C receptor antagonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chris M Panzini et al.
Journal of neurochemistry, 143(6), 708-721 (2017-09-28)
In humans a chromosomal hemideletion of the 16p11.2 region results in variable neurodevelopmental deficits including developmental delay, intellectual disability, and features of autism spectrum disorder (ASD). Serotonin is implicated in ASD but its role remains enigmatic. In this study we