R1033
RN-1747
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine;, 1-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl]-4-(phenylmethyl)-piperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
light yellow to light tan
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)N2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2
ZNLVYSJQUMALEO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Articoli
We offers many products related to transient receptor potential channels for your research needs.