616521
TRPV4 Antagonist II, HC-067047
The TRPV4 Antagonist II, HC-067047 controls the biological activity of TRPV4.
Sinonimo/i:
TRPV4 Antagonist II, HC-067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II, HC067047, HC067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c([n](c(c2)c4ccccc4)CCCN3CCOCC3)C
InChI
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3