Documenti fondamentali
R0279
Sigma-Aldrich
Ro 23-9358
≥97% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-[3,5-Bis(decyloxy)phenyl]-N-(carboxymethyl)glycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H51NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Punto di fusione
99.5-110 °C
Solubilità
DMSO: 16 mg/mL
Ideatore
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOc1cc(OCCCCCCCCCC)cc(c1)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C30H51NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-36-27-21-26(31(24-29(32)33)25-30(34)35)22-28(23-27)37-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20,24-25H2,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)
SWOCSPJYINCHOW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Diacylglycerol lipase inhibitor. Target for anti-obesity drugs.
Caratteristiche e vantaggi
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3