Documenti fondamentali
860692P
Avanti
C16:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860692P, powder
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H65NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
535.88
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860692P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860692P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C34H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19,21,27,29,32-33,36-37H,3-18,20,22-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b21-19-,29-27+/t32-,33+/m0/s1
GMWIWVUTMCBDSP-JXXPSAROSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
C16:0 Ceramide (d18:2(4E,8Z)/16:0) or N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (d18:2(4E,8Z) base) is a long chain ceramide derived from sphingosine containing two double bonds with palmitic acid. C16:0 Ceramide synthesis is catalyzed by the enzyme ceramide synthase 6 (CerS6).
Azioni biochim/fisiol
C16:0-ceramide facilitates obesity-related insulin resistance. It exhibits pro-apoptotic function. Elevated levels of C16:0-ceramide has been observed in adipose tissue of obese patients.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860692P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)