PZ0417
PF-06752469
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-((3S,4S)-3,4-Dihydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-hydroxy-3-methylpyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile, 6-[(3S,4S)-3,4-Dihydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3S)-3-hydroxy-3-methyl-1-pyrrolidinyl]-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile, KHK-IN-2, PF 06752469, PF 675, PF 6752469, PF-675, PF-6752469, PF06752469, PF675, PF6752469
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)