PZ0317
Capromorelin tartrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-N-[(1R)-2-[(3aR)-2,3,3a,4,6,7-hexahydro-2-methyl-3-oxo-3a-(phenylmethyl)-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-5-yl]-2-oxo-1-propanamide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, CP 424391-18, CP-424391 tartrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1N(C)N=C2CCN(C([C@H](NC(C(C)(C)N)=O)COCC3=CC=CC=C3)=O)C[C@]21CC4=CC=CC=C4.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C28H35N5O4.C4H6O6/c1-27(2,29)25(35)30-22(18-37-17-21-12-8-5-9-13-21)24(34)33-15-14-23-28(19-33,26(36)32(3)31-23)16-20-10-6-4-7-11-20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-13,22H,14-19,29H2,1-3H3,(H,30,35);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t22-,28-;1-,2-/m11/s1
MJGRJCMGMFLOET-MYPSAZMDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)