L2761
[des-Gly10, D-His(Bzl)6]-LH-RH ethylamide
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Histrelin
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Composizione
Peptide content, ~70%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2cn(Cc3ccccc3)cn2)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)C(Cc7cnc[nH]7)NC(=O)C8CCC(=O)N8
InChI
1S/C66H86N18O12/c1-4-70-64(95)55-17-11-25-84(55)65(96)48(16-10-24-71-66(67)68)76-58(89)49(26-38(2)3)77-62(93)53(30-43-34-83(37-74-43)33-40-12-6-5-7-13-40)81-59(90)50(27-39-18-20-44(86)21-19-39)78-63(94)54(35-85)82-60(91)51(28-41-31-72-46-15-9-8-14-45(41)46)79-61(92)52(29-42-32-69-36-73-42)80-57(88)47-22-23-56(87)75-47/h5-9,12-15,18-21,31-32,34,36-38,47-55,72,85-86H,4,10-11,16-17,22-30,33,35H2,1-3H3,(H,69,73)(H,70,95)(H,75,87)(H,76,89)(H,77,93)(H,78,94)(H,79,92)(H,80,88)(H,81,90)(H,82,91)(H4,67,68,71)
HHXHVIJIIXKSOE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GNRH1(2796) , GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714) , GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194) , GNRHR(81668)
Amino Acid Sequence
Applicazioni
- for inducing Batrachoseps gravid females to oviposit
- for comparing the effect of LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone) agonists and dopamine antagonists in Lithobates pipiens
- for inducing oviposition in females of Taricha granulosa and Ensatina eschscoltzii
- to induce spawning in Spea hammondii adults
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges